missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytokeratin 20 Antibody (10A2) - Chimeric, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-43568
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Cytokeratin 20 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 20 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
| Cytokeratin 20 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry | |
| CD20, CK20, CK-20, cytokeratin-20, K20cytokeratin 20, keratin 20, keratin, type I cytoskeletal 20, keratin-20, KRT21, MGC35423, Protein IT | |
| The original antibody was generated by immunizing female ICR mice with recombinant human CK20 histidine-tagged fusion protein in Freund's complete adjuvant. (Uniprot# P35900) | |
| 0.2 mg | |
| Cell Biology, Cellular Markers | |
| 54474 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot | |
| 10A2 | |
| Unconjugated | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur