missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytokeratin 20 Antibody (KRT20/3129R), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-08636AF647
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Cytokeratin 20 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 20 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Cytokeratin 20 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| CD20, CK20, CK-20, cytokeratin-20, K20cytokeratin 20, keratin 20, keratin, type I cytoskeletal 20, keratin-20, KRT21, MGC35423, Protein IT | |
| Recombinant fragment of human Cytokeratin 20 protein (around aa 196-323) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P35900) | |
| 100 μg | |
| Cell Biology, Cellular Markers | |
| 54474 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| KRT20/3129R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur