Learn More
Cytokeratin 5/6 Antibody (KRT5.6/2090), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 484.00 €
Spezifikation
Antigen Cytokeratin 5/6
Klon KRT5.6/2090
Konzentration 0.2 mg/mL
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL, Protein Array
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30279363
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-43590
100 μg
484.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30279331
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-43590SS
20 μg
256.00 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Cytokeratin 5/6 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 5/6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
Cytokeratin 5/6
0.2 mg/mL
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Unconjugated
Mouse
Cell Biology, Cellular Markers
10 mM PBS with 0.05% BSA
58 kDa cytokeratin, CK5, CK-5, cytokeratin-5, DDD, EBS2, epidermolysis bullosa simplex 2 Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types, K5, keratin 5, keratin 5 (epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockaynetypes), keratin, type II cytoskeletal 5, Keratin-5, KRT5A, Type-II keratin Kb5
Recombinant full-length human Cytokeratin 5/6 protein
Primary
Store at 4°C.
KRT5.6/2090
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL, Protein Array
Monoclonal
Purified
RUO
Human
P02538
3852
IgG1 κ
Protein A or G purified