Learn More
Cytokeratin 5/6 Antibody (KRT5.6/8275R), PE, R&D Systems™
Artikelnummer. 18600215 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18600215 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18600215 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP320844PE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    797.11 €
    696.15 € / 0.1 Milliliter
    Sparen 100.96 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Cytokeratin 5/6 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 5/6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Cytokeratin 5/6
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon KRT5.6/8275R
Konjugat PE
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias 58 kDa cytokeratin, CK5, CK-5, cytokeratin-5, DDD, EBS2, epidermolysis bullosa simplex 2 Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types, K5, keratin 5, keratin 5 (epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockaynetypes), keratin, type II cytoskeletal 5, Keratin-5, KRT5A, Type-II keratin Kb5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragments of human Cytokeratin 5 (KRT5) and Cytokeratin 6 proteins (exact sequences are proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cellular Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3852
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG κ
Produktlinie Novus