missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 5 Antibody (CL9297) [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30307767 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30307767 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30307767

Marke: Novus Biologicals NBP288923MFV500

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 5 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Cytokeratin 5
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL9297
Konjugat mFluor Violet 500 SE
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias 58 kDa cytokeratin, CK5, CK-5, cytokeratin-5, DDD, EBS2, epidermolysis bullosa simplex 2 Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types, K5, keratin 5, keratin 5 (epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockaynetypes), keratin, type II cytoskeletal 5, Keratin-5, KRT5A, Type-II keratin Kb5
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P13647, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cellular Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3852
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.