missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 6 Antibody (KRT6B/2116), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18570894 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18570894 100 μg 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18570894

Marke: Novus Biologicals NBP308612AF647

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 6 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 6 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Cytokeratin 6
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon KRT6B/2116
Konjugat Alexa Fluor 647
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Allergen Hom s 5, CK6A, CK-6A, CK6C, CK6D, CK-6D, cytokeratin 6A, cytokeratin 6C, cytokeratin 6D, Cytokeratin-6A, Cytokeratin-6D, K6A, K6C, K6D, keratin 6A, keratin 6C, keratin 6D, keratin, epidermal type II, K6A, keratin, type II cytoskeletal 6A, Keratin-6A, KRT6C, KRT6D, Type-II keratin Kb6
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human Cytokeratin 6 protein (Uniprot: P04259 )
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cellular Markers, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3853
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.