Learn More
Cytokeratin 7, 8 Antibody (LDS65) - BSA Free, R&D Systems™
Artikelnummer. 18603949 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.03 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18603949 0.025 mL 0.03 Milliliter
18625316 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18603949 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2504590.025ml
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.29 €
    201.60 € / 0.03 Milliliter
    Sparen 40.69 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cytokeratin 7, 8 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 7, 8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Cytokeratin 7, 8
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon LDS65
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:10 - 1:500
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CK7, CK-7, CK8, CK-8, Cytokeratin-7, Cytokeratin-8, keratin 8, keratin, type II cytoskeletal 7, keratin-7
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Cytoskeletons of the human urothelial RT4 cell line
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.025 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cellular Signaling
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3855
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Produktlinie Novus