missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytokeratin 7 Antibody (CL8725) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-88919JF646
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Cytokeratin 7 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Cytokeratin 7 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| CK7, CK-7, cytokeratin 7, Cytokeratin-7, K2C7, K7keratin, 55K type II cytoskeletal, keratin 7, keratin, type II cytoskeletal 7, keratin-7, MGC129731, MGC3625, Sarcolectin, SCLkeratin, simple epithelial type I, K7, type II mesothelial keratin K7, Type-II keratin Kb7 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P08729, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cellular Markers | |
| 3855 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL8725 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur