missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytokeratin Mouse, Clone: PAN-CK (Cocktail), enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio MSM17-999-P1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| Cytokeratin | |
| Cytoplasmic | |
| PAN-CK (Cocktail) | |
| Unconjugated | |
| NP_056932 | |
| Mouse | |
| 40-67kDa (Multiple) | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 51350 | |
| IgG κ |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide | |
| KRT | |
| Human epidermal keratin | |
| Skin, Adeno- or Squamous carcinomas | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?