missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin, pan Antibody (AE-1/AE-3), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18779173 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
20 Mikrogramm
Menge:
20 ug
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize Menge
18779173 0.10 Milligramm -
18463492 20 Mikrogramm 20 ug
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18779173 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP229429

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 28 publications

Cytokeratin, pan Monoclonal specifically detects Cytokeratin, pan in Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Chicken, Monkey, Rabbit, Reptile, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Flow (Intracellular), CyTOF-reported, Single Cell Western, Dual RNAscope ISH-IHC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Klassifikation Monoclonal
Zielspezies Mouse, Rat, Bovine, Canine, Primate, Rabbit
Inhalt und Lagerung Store at 4C.
Form Purified
Isotype IgG1 κ

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.