Learn More
Invitrogen™ Cytokine/Chemokine/Growth Factor 45-Plex Human ProcartaPlex™ Panel mit einer Gesamtkapazität für 384 Wells (gefriergetrocknete Beads)
Artikelnummer. 17296573
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
384 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17296573 384 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17296573 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EPXTL45012171901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30800.00 €
    24024.00 € / 384 Tests
    Sparen 6776.00 €
    22% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ermöglicht die Untersuchung der Immunfunktion durch die Analyse von 45 Proteinzielen in einem einzigen Well mit Luminex FLEXMAP 3D und INTELLIFLEX Geräten
  • Das Zytokin/Chemokin/Wachstumsfaktor 45-Plex ProcartaPlex-Komfortpanel (Mensch), 384 Well (lyophilisierte Beads) ermöglicht die Untersuchung der Immunfunktion durch Analyse von 45 Proteinzielen in einem einzigen Well mit Luminex FLEXMAP 3D- und INTELLIFLEX-Instrumenten. Die 384-Well-Mikrotiterplatte mit flachem Boden enthält gebrauchsfertige gefriergetrocknete Luminex Beads für weniger Pipettierschritte, eine schnellere Ergebnisverfügbarkeit und eine nahtlose Integration in Arbeitsabläufe.
  • ProcartaPlex vorkonfigurierte Panels werden umfassend auf die Kombinierbarkeit, Interferenz und Kreuzreaktivität von Analyten getestet, um ein Höchstmaß an Validierung und Präzision zu gewährleisten. Alle ProcartaPlex Panels werden mit den erforderlichen Reagenzien für den Assay geliefert.
  • Th1/Th2: GM-CSF [44], IFN-gamma [43], IL-1 beta [18], IL-2 [19], IL-4 [20], IL-5 [21], IL-6 [25], IL-8 [27], IL-12p70 [34], IL-13 [35], IL-18 [66], TNF-alpha [45]
  • h9/Th17/Th22/Treg: IL-9 [52], IL-10 [28], IL-17A (CTLA-8) [36], IL-21 [72], IL-8 [76], IL-23 [63], IL-27 [14]
  • Inflammatorische Zytokine: IFN-alpha [48], IL-1 alpha [62], IL-1RA [38], IL-7 [26], IL-15 [65], IL-31 [37], TNF-beta [54]
  • Chemokine: Eotaxin (CCL11) [33], GRO-alpha (CXCL1) [61], IP-10 (CXCL10) [22], MCP-1 (CCL2) [51], MIP-1 alpha (CCL3) [12], MIP-1 beta (CCL4) [47], RANTES (CCL5) [42], SDF-1 alpha [13]
  • Wachstumsfaktoren: BDNF [57], EGF [56], FGF-2 [75], HGF [46], NGF-beta [55], PDGF-BB [77], PlGF-1 [29], SCF [39], VEGF-A [78], VEGF-D [53]
  • ProcartaPlex 384-Well Immunoassays basieren auf den Prinzipien eines Sandwich-ELISAs und verwenden zwei hochspezifische Antikörper, die an verschiedene Epitope eines Proteins gebunden sind, um alle Proteinziele gleichzeitig mit Luminex FLEXMAP 3D und INTELLIFLEX Geräten zu quantifizieren. ProcartaPlex 384-Well Multiplex Assays benötigen nur 6,3 µl Plasma oder Serum oder 12,5 µl Zellkulturüberstand und liefern Analyseergebnisse in nur vier Stunden.
  • 384-Well-Mikrotiterplatten mit flachem Boden und gebrauchsfertigen gefriergetrockneten Luminex Beads für weniger Pipettierschritte, eine schnellere Ergebnisverfügbarkeit und eine nahtlose Integration in Arbeitsabläufe
  • Reproduzierbare, zuverlässige Ergebnisse – als Panel nach dem höchsten Industriestandard validiert, einschließlich Proteinzielkombinierbarkeit und Kreuzreaktivitätstests
  • Mehr Ergebnisse pro Probe – gleichzeitige Messung mehrerer Proteinziele in einer einzigen Probe von 6,3 bis 12,5 µl
  • Bewährte Luminex Technologie: hoch referenzierte Multiplexing-Plattform zur Proteindetektion und -quantifizierung
  • Bei ProcartaPlex Assays kommt die Luminex xMAP (Multianalyt-Profiling) Technologie für die gleichzeitige Detektion und Quantifizierung von bis zu 80 Proteinzielen in einer einzigen 6,3 bis 12,5 µl-Probe aus Plasma, Serum, Zellkulturüberständen und anderen Körperflüssigkeiten zum Einsatz.
  • Die Luminex Beads im ProcartaPlex 384-Well Assay werden intern mit präzisen Anteilen von roten und Infrarot-Fluorophoren gefärbt und erzeugen so spektral einzigartige Signaturen, die von den Luminex xMAP Detektionssystemen (z. B. FLEXMAP 3D und INTELLIFLEX) identifiziert werden können. Ähnlich wie bei einem Sandwich-ELISA verwendet der ProcartaPlex 384-Well-Assay zusammenpassende Antikörperpaare, um das zu untersuchende Protein zu identifizieren. In einem Multiplex-Assay wird jeder spektral einzigartige Bead mit spezifischen Antikörpern für ein einzelnes Zielprotein markiert, und gebundene Proteine werden mit biotinylierten Antikörpern und Streptavidin–R-Phycoerythrin (RPE) identifiziert. Die Konjugation von Protein-spezifischen Antikörpern an bestimmte Beads ermöglicht die Analyse mehrerer Ziele in einem einzelnen Well.
  • Der wichtigste Unterschied zwischen einem ProcartaPlex Assay und einem ELISA besteht darin, dass der Capture-Antikörper im ProcartaPlex Assay an einen magnetischen Bead konjugiert und nicht in den Mikrotiterplatten-Well adsorbiert wird, sodass die Reagenzien des ProcartaPlex Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Multiplex-Panel
Menge 384 Tests
Spezies Human
Combinability Nicht kombinierbar
Assay-Empfindlichkeit: Siehe Analysezertifikat
Assay-Bereich Siehe Analysezertifikat
Format Multiplex-Kit
Zur Verwendung mit (Geräte) FLEXMAP 3D™ INTELLIFLEX™
Interassay-VK Weniger als 15 %
Intraassay-VK Weniger als 15 %
Multiplex-Größe (Multiplex-Zahl) 45
Produktlinie ProcartaPlex
Probentyp Zellkulturüberstände, Plasma, Serum, Plasma, Serum
Probenvolumen Serum/Plasma:6,3 μl; CCS:12,5 μl
Inhalt und Lagerung
• Human Standard Mix A (lyophilized)
• Human Standard Mix B (lyophilized)
• Human Standard Mix C (lyophilized)
• 384-well plate with lyophilized Capture Bead Mix (1X)
• Biotinylated Detection Antibody Mix (1X)
• Human Control-High A
• Human Control-Low A
• Human Control-High B
• Human Control-Low B
• Human Control-High C
• Human Control-Low C
• Reading Buffer (1X)
• Wash Buffer (10X)
• Streptavidin-PE (1X)
• Universal Assay Buffer (1X)
• 8-tube strip
• Adhesive film
Store at 2°C to 8°C.
Versandbedingung Nasseis
Research Area Immunology, Cytokines, Chemokines, Growth Factors