Learn More
Thermo Scientific™ Cytomat™ 10 C450 Serie Inkubationsautomaten
Artikelnummer. 17842832 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
17842832 230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17842832 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 51031168
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Temperaturbereich: 4 bis 50 °C mit externem Kühler; relative Luftfeuchtigkeit: < 98 % bei 37 °C
Der Thermo Scientific™ Cytomat™ 10 C450 Inkubator mit großem Temperaturbereich und die Lagerungseinheit sind für die Verwendung in stark ausgelasteten Zellbiologie- oder Screening-Laboren konzipiert und eignen sich ideal für die Inkubation von Primärzellen- oder Zelllinienkulturen mit hoher Kapazität (210 SBS-Mikrotiterplatten) mit einem großen Temperaturanwendungsbereich in Kombination mit einer Lagerung bei 4 °C. Das neueste Produkt der Cytomat 10 Serie kann nahtlos in vorhandene automatisierte Assay-Hardware integriert werden und bietet eine mittlere Zugriffszeit unter 10 Sekunden in Kombination mit kontrollierter Luftfeuchtigkeit und thermischer ContraCon Dekontaminationsroutine.
Erfüllt Ihre Kapazitäten mit 10 Stapeleinsätzen
  • 280 Stück 1536-Well-Mikrotiterplatten
  • 210 Stück 96-Well- oder 384-Well-Mikrotiterplatten
  • Transwell oder Einsatzplatten, 150 Stück
  • Deepwell-Mikrotiterplatten, 100 Stück
Weitere Stapeltypen auf Anfrage erhältlich
Problemlose Luftfeuchtigkeitsregelung
  • HydraSmart-Technologie – Ultraschall-Dampftechnologie
  • Versorgung mit sterilisiertem Wasser mit externem Tank
Schnell
  • Zugriffszeit unter 10 s
Kontaminationsvermeidung
  • Automatisierte Dekontaminationsroutine – ContraCon
  • Innenraum aus Vollkupfer (optional)
  • H2O2-Flansch (optional)
Bequem und einfach in der Anwendung
  • 5”-Touchscreen als Standard
  • Internes und direktes Barcodelesegerät
  • Verschiedene Tür-/Transferpositionen
Viele weitere Optionen
  • NextGen-Anzeige (NGD)
  • CyMon – Cytomat Fernüberwachungsanwendung
  • O2-Regelung
  • Hohe Luftfeuchtigkeit von bis zu 98 % RH bei 37 °C
  • SILA-kompatibel (SILA = Standard in Lab Automation)
Zertifizierung
  • CE
  • RoHS
Hergestellt in einer nach ISO 9001 und ISO 13485 zertifizierten Einrichtung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen
Zugriffszeit Unter 10 s
Kammermaterial Kupfer
Aufnahmevermögen 280 Stück 1536-Well-Mikrotiterplatten, 210 Stück 96- oder 384-Well-Platten, 150 Stück Transwell- oder Einsatzplatten, 100 Stück DeepWell
Relative Luftfeuchtigkeit <95 % bei 37 °C
Temperaturbereich (metrisch) 4 bis 50 °C mit externem Kühler
Typ Inkubationsautomat
Eigenschaften Inkubations- und Lagerungseinheit mit niedrigem Temperaturbereich und externem Kühler, Luftfeuchtigkeit bis zu 95 % rF. bei 37 °C und CO2-Bereich von 0 bis 20 Vol.-% bei 25 °C bis 50 °C
Breite (angloamerikanisch) 31,5 in.
Breite (metrisch) 800 mm
Höhe (angloamerikanisch) 36,0 in.
Höhe (metrisch) 915 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 32,3 in.
Tiefe (metrisch) 822 mm
Elektrische Anforderungen 230 V/50 Hz
Spannung 230 V