Learn More
Thermo Scientific™ Cytomat™ 2 C450-LiN Inkubationsautomat
Artikelnummer. 17880102 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
Raumtemperatur +4 °C bis 50 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
17880102 Raumtemperatur +4 °C bis 50 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17880102 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 51033037
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +4 °C bis 50 °C; relative Luftfeuchtigkeit: < 95 %
Mit der neuen Generation der Thermo Scientifi™ Cytomat™ 2 C4xx-LiN Inkubationsautomaten der mittleren Preisklasse zur Inkubation/Lagerung von Zellkulturen stellen Sie einen sicheren, reproduzierbaren Prozess sowie unübertroffene Temperaturgleichmäßigkeit und Stabilität sicher.
Diese Cytomat Inkubatoren sind mit verschiedenen Temperaturbereichen und Türpositionen zur Übergabe an den Laborautomatisierungsroboter erhältlich. Das Gerät lässt sich mit einer mittleren Zugriffszeit von 12 Sek. nahtlos integrieren.
Mit vollautomatischer thermischer Dekontamination und optional steuerbarer Luftfeuchtigkeit liefert die Cytomat 2 C4xx Serie einen neuen Standard zur deutlichen Reduktion des Kontaminationsrisikos.
Die Cytomat 2 C4xx-LiN Serie Inkubationsautomaten bieten die ideale sichere Umgebung für die Lagerung und Inkubation von Assays. Diese Serie von Inkubatoren der mittleren Preisklasse bietet eine Auswahl an Temperaturbereichen (4 bis 70 °C), hohe relative Luftfeuchtigkeit von bis zu 95 %, stabile CO2-Bedingungen und eine automatisierte ContraCon Dekontaminationsroutine ohne schädliche Gase.
Das externe Heiz- und Kühlmodul ermöglicht dem Anwender die Schaffung eines individuell gestalteten Arbeitsbereichs, was eine einfache Integration in automatische Assay-Systeme ermöglicht.
Verfügbare Optionen
  • Das integrierte Barcodelesegerät (1D/2D) ermöglicht die Probenverfolgung, Barcode-Übertragung und Bestandsverwaltung.
  • Die P3-Plattenerkennung im Stapler hilft bei der Beseitigung von Fehlern bei der Handhabung von Laborartikeln.
  • Mit HydraSmart Technologie für präzise Feuchtigkeitsregelung ohne Wärmeabsaugung und externen Wassertank zur Vermeidung von Kontaminationen.
  • Genaue Geschwindigkeitseinstellung für die richtige Anwendung mit individueller Geschwindigkeitseinstellung pro Platte und einstellbarer stufenweiser Geschwindigkeitseinstellung (langsam/mittel/schnell).
  • Flexible Positionierung im Labor mit 6 möglichen Türpositionen, einschließlich Untertisch in einem einzigen Gehäuse.
  • Solide Innenkammer aus Kupfer zur natürlichen Kontaminationsvermeidung.
  • Tower Shaker (ToS) für ECHTES Orbitalschütteln von Anwendungen, die eine Probenbewegung erfordern und Zellen, die in Suspension aufbewahrt werden müssen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen
Zugriffszeit 12 s
Kammermaterial Kupfer
Aufnahmevermögen 56 Stück 1536-Well-Mikrotiterplatten, 42 Stück 96- oder 384-Well-Platten, 30 Stück Transwell- oder Einsatzplatten, 20 Stück DeepWell
Relative Luftfeuchtigkeit < 95 %
Temperaturbereich (metrisch) Raumtemperatur +4 °C bis 50 °C
Typ Inkubationsautomat
Eigenschaften Inkubations- und Lagereinheit für oberen Temperaturbereich, relative Luftfeuchtigkeit bis 95 % CO2-Bereich von 0 bis 20 Vol.%; mit ContraCon-Dekontaminationsroutine
Zur Verwendung mit (Anwendung) Inkubation/Lagerung von Zellkulturen bei 4 bis 50°C
Modell Cytomat 2 C450-LiN 230V 50 Hz
Breite (angloamerikanisch) 22,5 in.
Breite (metrisch) 572 mm
Höhe (angloamerikanisch) 35,6 in.
Höhe (metrisch) 905 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 20,1 in.
Tiefe (metrisch) 511 mm
Gewicht (metrisch) 90kg
Elektrische Anforderungen 230V / 50 Hz
Spannung 230 V