Learn More
Cytomegalovirus gB Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18343796 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18343796 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18343796
Marke: Novus Biologicals NBP306076B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Cytomegalovirus gB Polyclonal specifically detects Cytomegalovirus gB in Cytomegalovirus samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Cytomegalovirus gB
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Biotin
Verdünnung ELISA
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CMV, CMV glycoprotein B, CMV glycoprotein GP55, Cytomegalovirus glycoprotein GP55, gB, Glycoprotein B, Glycoprotein GP55, HCMV, HCMV glycoprotein B, HCMV glycoprotein GP55, HHV 5 glycoprotein B, HHV 5 glycoprotein GP55, HHV5 glycoprotein B, HHV5 glycoprotein GP55, Human herpesvirus 5 glycoprotein B, Human herpesvirus 5 glycoprotein GP55, UL55
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Cytomegalovirus gB (AAA45920.1) extracellular domain (Met 1-Lys 700) linked with the cytoplasmic domain (Arg 777-Val 907).
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Cytomegalovirus (CMV)
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG