Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cytosin, ≥ 98 %
Artikelnummer. p-7022113
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11487766 5 g 5 Gramm
11497766 25 g 25 Gramm
11407776 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11487766
Marke: Thermo Scientific Chemicals A14731.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 71-30-7 | C4H5N3O | 111.10 g/mol
Cytosine is a nucleoside used for proteomics research. It is also used as an enzyme substrate or precursor of effector molecules such as cytosine sugars.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cytosin ist ein Nukleosid, das für die Proteomikforschung verwendet wird. Es wird auch als Enzymsubstrat oder Vorläufer von Effektormolekülen wie Cytosinzucker verwendet.
Löslichkeit
Klare bis sehr leicht dunstige, farblose bis schwach gelbe Lösung bei 50 mg/ml in 0.5 M HCL.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 71-30-7
Summenformel C4H5N3O
Molekulargewicht (g/mol) 111.10
MDL-Nummer MFCD00006034
InChI-Schlüssel OPTASPLRGRRNAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cytosine, 4-amino-2-hydroxypyrimidine, cytosinimine, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino, 4-amino-2 1h-pyrimidinone, 4-aminopyrimidin-2 1h-one, 6-aminopyrimidin-2 1h-one, 2 1h-pyrimidinone, 6-amino, cyt, 4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine
PubChem CID 597
ChEBI CHEBI:16040
SMILES NC1=CC=NC(=O)N1
Specifications
Chemischer Name oder Material Cytosine
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Beilstein 2637
Merck Index 14,2795
Löslichkeitsinformationen Clear to very slightly hazy colorless to faint yellow solution at 50mg/ml in 0.5 M HCL.
IUPAC-Name 6-Amino-1H-Pyrimidin-2-on
Formelmasse 111.1
Reinheit (%) ≥98%