Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cytosine-beta-D-Arabinofuranose-Hydrochlorid
Artikelnummer. p-7043132
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15437029 1 g 1 Gramm
15447029 5 g 5 Gramm
15457029 10 g 10 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15437029
Marke: Thermo Scientific Chemicals J65671.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Behindert die DNA-Synthese
Interferes with the synthesis of DNA
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Fest
Molekulargewicht 279,68
Produkttyp Cytosine-beta-D-Arabinofuranose-Hydrochlorid
Summenformel C9H14ClN3O5
MDL-Nummer MFCD00012839
Menge 1 g
Inhalt und Lagerung Kühl lagern
InChI-Schlüssel KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N
SMILES Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Molekulargewicht (g/mol) 279.68