Learn More
Cytosin-β-D-Arabinofuranoside Hydrochlorid, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10696195
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10696195 5 g Bernsteinfarbiges Glas 5 Gramm
10012954 500 mg Bernsteinfarbiges Glas 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10696195 Lieferant Fisher Bioreagents Lieferanten-Nr. BP25125
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Cytosin-β-D-Arabinfuranosidhydrochlorid hemmt die Aufnahme markierter Thymidin in die DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69-74-9
Summenformel C9H14ClN3O5
Molekulargewicht (g/mol) 279.68
MDL-Nummer MFCD00012839
InChI-Schlüssel KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N
Synonym cytarabine hydrochloride
PubChem CID 134129637
IUPAC-Name hydrogen 4-amino-1-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-one chloride
SMILES Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cytosine-β-D-Arabinofuranoside Hydrochloride
Schmelzpunkt 185°C to 195°C
Farbe Weiß
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Menge 5 g
Formelmasse 279.7
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cytosine beta-D-arabinofuranoside hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.