Learn More
Epredia™ Doppelte Cytoslide™ Mikroskopobjektträger
Artikelnummer. 12036689 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
Beschichtet, Kreis auf der Rückseite
Nicht beschichtet, Kreis auf der Vorderseite
Shandon™ Single Cytoslides™; unbeschichtet, Kreis auf der Rückseite
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung unitSize
12036689 Nicht beschichtet, Kreis auf der Vorderseite 100 Stück
12096679 Shandon™ Single Cytoslides™; unbeschichtet, Kreis auf der Rückseite 100 Stück
12026689 Beschichtet, Kreis auf der Rückseite 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12036689 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 5991059
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Verbessern Sie die Verarbeitung und Visualisierung kleinvolumiger Proben mit diesen Cytoslides, die zur Verwendung mit Epredia™ Shandon™ EZ Single Cytofunnels™ vorgesehen sind.
Verbessern Sie Verarbeitung und Visualisierung kleinvolumiger Proben mit Thermo Scientific™ Shandon™ Single Cytoslides™, vorgesehen zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Shandon™ EZ Single Cytofunnel™.
  • Unbeschichtete Objektträger sind mit einem Kreis auf der Vorder- oder der Rückseite erhältlich
  • Erhältlich in Packungen mit je 100 Objektträgern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Einzelnes Cytoslide
Farbe Unbedruckt
Beschreibung Nicht beschichtet, Kreis auf der Vorderseite