Learn More
Invitrogen™ CytoVista™ Antibody Dilution Buffer
Beschreibung
Dieser Puffer besteht aus PBS mit 0,2 % Tween 20, Heparin, 3 % Eselserum und 5 % DMSO. Er hilft bei der Verwendung mit anderen CytoVista Produkten Antikörpern, in Gewebe einzudringen und gleichzeitig unspezifische Signale zu blockieren, wodurch scharfe und helle Bilder in jeder Gewebetiefe oder 3D-Zellkultur ermöglicht werden.
Zu den Merkmalen der CytoVista Produktfamilie von Gewebe- und 3D-Zellkultur-Klärungsreagenzien gehören:
• Schnelle Klärung fluoreszierend markierter Gewebe für die 3D-Bildgebung
• Minimale Schrumpfung, Expansion oder andere morphologische Veränderungen des Gewebes
• Der einfache Arbeitsablauf erfordert keine speziellen Instrumente oder Geräte und lässt sich leicht an IHC anpassen
• Kompatibel mit den meisten Fluorophoren, einschließlich Farbstoffen und fluoreszierenden Proteinen
Im CytoVista Klärungsprozess für Gewebe und 3D-Zellkulturen werden Gewebe bzw. 3D-Kulturzellen mit minimaler Veränderung ihrer Morpologie oder der Sensitivität für den Nachweis mit fast allen Fluorophoren gerklärt. Mit einem anwenderfreundlichen Protokoll kann das gesamte Mausgehirn (8 mm-Schnitt) innerhalb von 24 Stunden oder ein 1 mm-Schnitt in 2 Stunden geklärt werden, ohne dass spezielle Instrumente oder Geräte verwendet werden müssen.
Der CytoVista-Klärungsprozess ist mit den meisten Fluorophoren kompatibel, einschließlich fluoreszierender Proteine, die mit gängigen fluoreszierenden Bildgebungsinstrumenten wie Weitfeldmikroskopen, High-Content-Analysatoren, Konfokal- und Lichtscheibenmikroskopen erkannt werden. Für Erstbenutzer empfehlen wir das CytoVista-Gewebeklärungs/-färbe-Kit (Kat.-Nr. V11324) oder das CytoVista 3D-Zellkulturklärungs/-färbe-Kit (Kat.-Nr. V11325). Diese Kits enthalten alle erforderlichen Reagenzien zur Klärung und IHC-Färbung.
Die CytoVista Klärungstechnologie reinigt Gewebe ausreichend für die 3D-Fluoreszenzbildgebung, ändert aber im Gegensatz zu anderen Klärungstechniken die Gewebemorphologie nicht wesentlich. Minimale morphologische Veränderungen, wie Schrumpfung und Kontraktion, wurden beobachtet. Bei kostbaren Proben kann die Klärung umgekehrt werden, und das Gewebe kann für histologische Studien wie H&E-Färbungen verarbeitet werden.
Für Gewebe, die leichter zu klären sind, wie Gehirn, Lunge, Darm, Haut und Gewebe mit einerDicke von weniger als 250 µm, reicht die Behandlung mit dem CytoVista-Gewebeklärungsreagenz für die 3D-Bildgebung aus. Gewebe mit einer Dicke von mehr als 250 µm oder die schwer zu klären sind, wie Niere, Leber, Herz und Plazenta, erfordern jedoch eine Vorbehandlung mit dem CytoVista-Gewebeklärungsreagenz, gefolgt von einer Behandlung mit dem CytoVista Gewebeklärungs-Enhancer.
Das CytoVista 3D-Zellkultur-Klärungsreagenz wird für Sphäroide oder Organoide mit einer Dicke von bis zu 1 mm empfohlen.
Für harte Gewebe, wie Knochen, Knorpel und Bindegewebe, wird das CytoVista Gewebeklärungsreagenz nicht empfohlen.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Puffer |
| Menge | 30 ml |
| Produktlinie | CytoVista |
| Form | Flüssig |
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank lagern (2 °C bis 8 °C). |
| Versandbedingung | Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |