Learn More
Invitrogen™ CytoVista™ Permeabilization Buffer
Artikelnummer. p-7180989
Click to view available options
Menge:
30 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
30 Milliliter
Artikelnummer. 16399563
Marke: Invitrogen™ V11314
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Der CytoVista Permeabilisierungspuffer wird bei der Durchführung der Immunhistochemie (IHC) oder der Immunmarkierung mit Gewebe verwendet.
Dieser Puffer wird in hohem Maße für größere, kollagenere und schwer zu klärende Gewebe (z. B. Lebergewebe, archiviertes (FFPE-)Gewebe) empfohlen. Es hilft Reagenzien, dickes Gewebe zu durchdringen, und ermöglicht scharfe und helle Bilder bei jeder Gewebetiefe, wenn es mit anderen CytoVista-Produkten verwendet wird.
Merkmale der CytoVista Gewebe- und 3D-Zellkultur-Klärungsreagenzien:
• Schnelle Klärung fluoreszierend markierter Gewebe für die 3D-Bildgebung
• Minimale Schrumpfung, Expansion oder andere morphologische Veränderungen des Gewebes
• Der einfache Arbeitsablauf erfordert keine speziellen Instrumente oder Geräte und lässt sich leicht an IHC anpassen
• Kompatibel mit den meisten Fluorophoren, einschließlich Farbstoffen und fluoreszierenden Proteinen
Im CytoVista Klärungsprozess für Gewebe und 3D-Zellkulturen werden Gewebe bzw. 3D-Kulturzellen mit minimaler Veränderung ihrer Morpologie oder der Sensitivität für den Nachweis mit fast allen Fluorophoren gerklärt. Mit einem anwenderfreundlichen Protokoll kann das gesamte Mausgehirn (8 mm-Schnitt) innerhalb von 24 Stunden oder ein 1 mm-Schnitt in 2 Stunden geklärt werden, ohne dass spezielle Instrumente oder Geräte verwendet werden müssen.
Der CytoVista-Klärungsprozess ist mit den meisten Fluorophoren kompatibel, einschließlich fluoreszierender Proteine, die mit gängigen fluoreszierenden Bildgebungsinstrumenten wie Weitfeldmikroskopen, High-Content-Analysatoren, Konfokal- und Lichtscheibenmikroskopen erkannt werden. Für Erstbenutzer empfehlen wir das CytoVista-Gewebeklärungs/-färbe-Kit (Kat.-Nr. V11324) oder das CytoVista 3D-Zellkulturklärungs/-färbe-Kit (Kat.-Nr. V11325). Diese Kits enthalten alle erforderlichen Reagenzien zur Klärung und IHC-Färbung.
Die CytoVista Klärungstechnologie reinigt Gewebe ausreichend für die 3D-Fluoreszenzbildgebung, ändert aber im Gegensatz zu anderen Klärungstechniken die Gewebemorphologie nicht wesentlich. Minimale morphologische Veränderungen, wie Schrumpfung und Kontraktion, wurden beobachtet. Bei kostbaren Proben kann die Klärung umgekehrt werden, und das Gewebe kann für histologische Studien wie H&E-Färbungen verarbeitet werden.
Für Gewebe, die leichter zu klären sind, wie Gehirn, Lunge, Darm, Haut und Gewebe mit einerDicke von weniger als 250 µm, reicht die Behandlung mit dem CytoVista-Gewebeklärungsreagenz für die 3D-Bildgebung aus. Gewebe mit einer Dicke von mehr als 250 µm oder die schwer zu klären sind, wie Niere, Leber, Herz und Plazenta, erfordern jedoch eine Vorbehandlung mit dem CytoVista-Gewebeklärungsreagenz, gefolgt von einer Behandlung mit dem CytoVista Gewebeklärungs-Enhancer.
Das CytoVista 3D-Zellkultur-Klärungsreagenz wird für Sphäroide oder Organoide mit einer Dicke von bis zu 1 mm empfohlen.
Für harte Gewebe, wie Knochen, Knorpel und Bindegewebe, wird das CytoVista Gewebeklärungsreagenz nicht empfohlen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie CytoVista
Reagenztyp Konditionierungsreagenz
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2 °C bis 8 °C).
Bei der Verwendung sind sterile Verfahren einzuhalten. Falls erforderlich, vor jeder Verwendung durch 0,22- μm-Filter steril filtern.
Menge 100 mL
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis