Learn More
D-2-Aminoadipsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15443667
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15443667 250 mg 250 Milligramm
11387089 1 g 1 Gramm
11397089 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15443667 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27345.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7620-28-2
Summenformel C6H11NO4
Molekulargewicht (g/mol) 161.157
MDL-Nummer MFCD00063118
InChI-Schlüssel OYIFNHCXNCRBQI-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-2-aminoadipic acid, r-2-aminohexanedioic acid, 2r-2-aminohexanedioic acid, d-a-aminoadipic acid, d-, a-aminoadipic acid, r-2-aminoadipic acid, r-2-amino-hexanedioic acid, hexanedioic acid, 2-amino-,--and +, hexanedioic acid, 2-amino-, 2r, d-homoglutamic acid
PubChem CID 165627
ChEBI CHEBI:37025
IUPAC-Name (2R)-2-Aminohexandisäure
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CC(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material D-2-Aminoadipic acid
Schmelzpunkt 205°C
Menge 250 mg
Beilstein 1724347
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) 98%