Learn More
D-2-Aminoadipsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11915391 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11915391 5 g 5 Gramm
11905391 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11915391 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 441960050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 7620-28-2
Summenformel C6H11NO4
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
InChI-Schlüssel OYIFNHCXNCRBQI-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-2-aminoadipic acid, r-2-aminohexanedioic acid, 2r-2-aminohexanedioic acid, d-a-aminoadipic acid, d-, a-aminoadipic acid, r-2-aminoadipic acid, r-2-amino-hexanedioic acid, hexanedioic acid, 2-amino-,--and +, hexanedioic acid, 2-amino-, 2r, d-homoglutamic acid
PubChem CID 165627
ChEBI CHEBI:37025
IUPAC-Name (2R)-2-Aminohexandisäure
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-2-Aminoadipic acid
Schmelzpunkt 186°C to 188°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 43.60 to 45.84% C, 8.47 to 8.91% N
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 5 g
Spezifische Drehung -20.5
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Show More Show Less
RUO– Nur für Forschungszwecke