Learn More
D-(-)-2-Aminobuttersäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368965
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11368965 5 g 5 Gramm
11358965 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368965 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14096.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2623-91-8 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2623-91-8
Summenformel C4H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 103.12
MDL-Nummer MFCD00064414
InChI-Schlüssel QWCKQJZIFLGMSD-GSVOUGTGSA-N
Synonym d-2-aminobutyric acid, r-2-aminobutanoic acid, d---2-aminobutyric acid, 2r-2-aminobutanoic acid, d-alpha-aminobutyric acid, r---2-aminobutyric acid, h-d-abu-oh, d--2-aminobutyric acid, d-2-aminobutyrate, d-2-aminobutanoic acid
PubChem CID 439691
ChEBI CHEBI:28797
IUPAC-Name (2R)-2-Aminobutansäure
SMILES CC[C@@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(-)-2-Aminobutyric acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Beilstein 1720934
Optische Drehung −20.5° (c=4.8 in 6N HCl)
Formelmasse 103.12
Reinheit (%) ≥98%