Learn More
D(-)-2-Aminobuttersäure, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10359273 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10359273 25 g Glasflasche 25 Gramm
10357610 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10359273 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 152140250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2623-91-8 | Molecular Formula: C4H9NO2 | Molecular Weight: 103.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2623-91-8
Summenformel C4H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 103.12
MDL-Nummer MFCD00064414
InChI-Schlüssel QWCKQJZIFLGMSD-GSVOUGTGSA-N
Synonym d-2-aminobutyric acid, r-2-aminobutanoic acid, d---2-aminobutyric acid, 2r-2-aminobutanoic acid, d-alpha-aminobutyric acid, r---2-aminobutyric acid, h-d-abu-oh, d--2-aminobutyric acid, d-2-aminobutyrate, d-2-aminobutanoic acid
PubChem CID 439691
ChEBI CHEBI:28797
IUPAC-Name (2R)-2-Aminobutansäure
SMILES CC[C@@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(-)-2-Aminobutyric acid
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5CH(NH2)CO2H
Menge 25 g
Beilstein 04, 408
Spezifischer Drehzustand −21.20° (20°C c=2,6N HCl)
Spezifische Drehung -21.2
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol,insoluble in ether
Formelmasse 103.12
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver