Learn More
D-2-(Aminomethyl)-5,5-dimethyl-4-thiazolidincarbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30342707
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30342707 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342707 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA634878500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-2-(Aminomethyl)-5,5-dimethyl-4-thiazolidinecarboxylic Acid
CAS 2518-70-9
Summenformel C7H14N2O2S
Menge 500 mg
Synonym (2R-trans)-2-(Aminomethyl)-5,5-dimethyl-4-thiazolidinecarboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H14N2O2S/c1-7(2)5(6(10)11)9-4(3-8)12-7/h4-5,9H,3,8H2,1-2H3,(H,10,11)/t4-,5+/m1/s1
SMILES CC1(C)S[C@H](CN)N[C@H]1C(=O)O
IUPAC-Name (2R,4S)-2-(Aminomethyl)-5,5-Dimethyl-1,3-Thiazolidin-4-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 190.26
Formelmasse 190.0776