Learn More
D-2-(Aminomethyl)-5,5-dimethyl-4-thiazolidincarbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D-2-(Aminomethyl)-5,5-dimethyl-4-thiazolidinecarboxylic Acid |
| CAS | 2518-70-9 |
| Summenformel | C7H14N2O2S |
| Menge | 1 g |
| Synonym | (2R-trans)-2-(Aminomethyl)-5,5-dimethyl-4-thiazolidinecarboxylic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H14N2O2S/c1-7(2)5(6(10)11)9-4(3-8)12-7/h4-5,9H,3,8H2,1-2H3,(H,10,11)/t4-,5+/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)S[C@H](CN)N[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2R,4S)-2-(Aminomethyl)-5,5-Dimethyl-1,3-Thiazolidin-4-Carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 190.26 |
| Formelmasse | 190.0776 |