Learn More
D-(-)-2-Phenylglycin, TRC
Artikelnummer. 30416079
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30416079 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30416079 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3271251G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid (D-Phenylglycine)
CAS 875-74-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C8 H9 N O2
Menge 1 g
Synonym (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid, D-Phenylglycine, Cefalexin Monohydrate Imp. A (EP), Cefaclor Imp. A (EP), Ampicillin Sodium Imp. L (EP), Benzeneacetic acid','α-amino-','(αR)-, Benzeneacetic acid','α-amino-','(R)-, Glycine','2-phenyl-','D- (8CI), (αR)-α-Aminobenzeneacetic acid, (-)-(R)-Phenylglycine, (-)-Phenylglycine, (2R)-2-Azaniumyl-2-phenylacetate, (2R)-Amino-2-phenylethanoic acid, (R)-(-)-2-Phenylglycine, (R)-2-Amino-2-phenylacetic acid, (R)-2-Amino-2-phenylethanoic acid, (R)-2-Phenyl-2-aminoethanoic acid, (R)-2-Phenylglycine, (R)-Phenylglycine, (R)-α-Phenylglycine, D-(-)-2-Phenylglycine, D-(-)-Aminophenylacetic acid, D-(-)-Phenylglycine, D-(-)-α-Aminophenylacetic acid, D-(-)-α-Phenylglycine, D-2-Phenylglycine, D-C-Phenylglycine, D-α-Aminophenylacetic acid, D-α-Phenylglycine
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
SMILES N[C@@H](C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC-Name (2R)-2-amino-2-Phenylessigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 151.16
Formelmasse 151.0633
Reinheit (%) >95