Learn More
D-(-)-2-Phenylglycin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid (D-Phenylglycine) |
| CAS | 875-74-1 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C8 H9 N O2 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid, D-Phenylglycine, Cefalexin Monohydrate Imp. A (EP), Cefaclor Imp. A (EP), Ampicillin Sodium Imp. L (EP), Benzeneacetic acid','α-amino-','(αR)-, Benzeneacetic acid','α-amino-','(R)-, Glycine','2-phenyl-','D- (8CI), (αR)-α-Aminobenzeneacetic acid, (-)-(R)-Phenylglycine, (-)-Phenylglycine, (2R)-2-Azaniumyl-2-phenylacetate, (2R)-Amino-2-phenylethanoic acid, (R)-(-)-2-Phenylglycine, (R)-2-Amino-2-phenylacetic acid, (R)-2-Amino-2-phenylethanoic acid, (R)-2-Phenyl-2-aminoethanoic acid, (R)-2-Phenylglycine, (R)-Phenylglycine, (R)-α-Phenylglycine, D-(-)-2-Phenylglycine, D-(-)-Aminophenylacetic acid, D-(-)-Phenylglycine, D-(-)-α-Aminophenylacetic acid, D-(-)-α-Phenylglycine, D-2-Phenylglycine, D-C-Phenylglycine, D-α-Aminophenylacetic acid, D-α-Phenylglycine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@@H](C(=O)O)c1ccccc1 |
| IUPAC-Name | (2R)-2-amino-2-Phenylessigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 151.16 |
| Mehr anzeigen |