Learn More
D-(+)-3-Phenyllactat, TRC
Artikelnummer. 30412556
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30412556 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30412556 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3355505G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-3-Phenyllactic acid
CAS 7326-19-4
Summenformel C9 H10 O3
Menge 5 g
Synonym Benzenepropanoic acid','α-hydroxy-','(R)-, Lactic acid','3-phenyl-','(R)- (8CI), (αR)-α-Hydroxybenzenepropanoic acid, (+)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid, (+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid, (+)-3-Phenyllactic acid, (+)-β-Phenyllactic acid, (2R)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid, (2R)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid, (2R)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid, (2R)-3-Phenyl-2-hydroxypropanoic acid, (R)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid, (R)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid, (R)-3-Phenyl-2-hydroxypropanoic acid, (R)-3-Phenyl-2-hydroxypropionic acid, (R)-3-Phenyllactic acid, (R)-Phenyllactic acid, (R)-α-Hydroxy-3-phenylpropionic acid, (R)-β-Phenyllactic acid, 3-(R)-Phenyl lactic acid, D-(+)-3-Phenyllactic acid, D-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid, D-3-Phenyllactic acid, D-Phenyllactic acid, D-β-Phenyllactic acid, β-Phenyl-D-lactic acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)/t8-/m1/s1
SMILES O[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-Name (2R)-2-Hydroxy-3-phenylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 166.174
Formelmasse 166.063