Learn More
D-Abequose, TRC
Artikelnummer. 30179133
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179133 25 mg 25 Milligramm
30179337 10 mg 10 Milligramm
30179589 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179133 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA01020525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56816-60-5
Summenformel C6 H12 O4
Molekulargewicht (g/mol) 148.16
Synonym Abequose (6CI), 3,6-Dideoxy-D-xylo-hexose;
IUPAC-Name (2R,4R,5R)-2,4,5-Trihydroxyhexanal
SMILES C[C@@H](O)[C@H](O)C[C@@H](O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Abequose
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O4/c1-4(8)6(10)2-5(9)3-7/h3-6,8-10H,2H2,1H3/t4-,5-,6-/m1/s1
Formelmasse 148.0736