Learn More
D-Alanin-d7, TRC
Artikelnummer. 30318327
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30318327 10 mg 10 Milligramm
30311074 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30318327 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA48100310MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Alanine-D7
CAS 2483831-62-3
Summenformel C3 D7 N O2
Menge 10 mg
Synonym D-Alanine-N,N,1,2,3,3,3-d7, D-Alanine-d7, (2R)-2-Aminopropanoic-d7 acid, D-Alanine-N,N,O,2,3,3,3-d7, D-Alanine-D7
InChI-Formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i1D3,2D/hD3
SMILES [2H]OC(=O)[C@]([2H])(N([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name Deuterio (2R)-2,3,3,3-tetradeuterio-2-(dideuterioamino)propanoat
Molekulargewicht (g/mol) 96.1363
Formelmasse 96.0916