Learn More
D-Alanin-Methyl-Ester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10535660 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10535660 25 g Glasflasche 25 Gramm
10535470 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10535660
Marke: Thermo Scientific Acros 435320250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14316-06-4 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14316-06-4
Summenformel C4H10ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 139.58
MDL-Nummer MFCD00066141
InChI-Schlüssel IYUKFAFDFHZKPI-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-alanine methyl ester hydrochloride, methyl d-alaninate hydrochloride, h-d-ala-ome.hcl, methyl d-alaninate hcl, methyl 2r-2-aminopropanoate hydrochloride, h-d-ala-ome hcl, r-methyl 2-aminopropanoate hydrochloride, d-alanine methylester hydrochloride, d-alanine, methyl ester, hydrochloride, pubchem10885
PubChem CID 11182647
IUPAC-Name Methyl (2R)-2-aminopropanoathydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)C(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Alanine methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 60.4°C to 62.1°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 33.56 to 35.28% C, 9.78 to 10.28% N
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5 to max. 102.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Spezifischer Drehzustand - 12.50 (19.00°C +/-2.5,c=2,MeOH)
Spezifische Drehung -12.5
Formelmasse 139.58
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver