Learn More
D-Alanine Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30323161
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30323161 25 g 25 Gramm
1 options
Artikelnummer. 30323161
Marke: Toronto Research Chemicals TRCA48100525G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Alanine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 14316-06-4
Summenformel C4H10ClNO2
Menge 25 g
Synonym (R)-1-(Methoxycarbonyl)ethylamine Hydrochloride, (R)-2-Amino-propionic Acid Methyl Ester Hydrochloride, (R)-2-Aminopropionic Acid Methyl Ester Hydrochloride, (R)-Alanine Methyl Ester Hydrochloride, Methyl (R)-2-Aminopropanoate Hydrochloride, Methyl D-Alaninate Hydrochloride, NSC 523192
InChI-Formel InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-3(5)4(6)7-2;/h3H,5H2,1-2H3;1H/t3-;/m1./s1
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](C)N
IUPAC-Name methyl (2R)-2-aminopropanoate;hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 139.58
Formelmasse 139.04