Learn More
D-allo-Threonin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456090
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11456090 1 g 1 Gramm
15423597 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456090 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27050.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 24830-94-2 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
They are found as constituents of an increasing group of biologically active peptides. Stereocontrolled syntheses of chiral and racemic key intermediates to thienamycin from d-allo-threonine and trans-crotonic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sie werden als Bestandteile einer zunehmenden Gruppe von biologisch aktiven Peptiden gefunden. Stereokontrollierte Synthesen von chiralen und racemischen Schlüsselzwischenprodukten zu Thienamycin aus d-Allo-Threonin und Trans-Crotonsäure.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24830-94-2
Summenformel C4H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 119.12
MDL-Nummer MFCD00004526
InChI-Schlüssel AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
Synonym d-allo-threonine, d-allothreonine, h-d-allo-thr-oh, d--allo-threonine, r-allothreonine, 2r,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, 2r,3r-allothreonine, r-allo-threonine, dl-allo-threonine, allothreonine, d
PubChem CID 90624
ChEBI CHEBI:32826
IUPAC-Name (2R,3R)-2-amino-3-hydroxybutansäure
SMILES C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-allo-Threonine
Schmelzpunkt 268°C (decomposition)
Beilstein 1721644
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 1 g
Formelmasse 119.12
Optische Drehung −8.7° (c=2 in Water)
Reinheit (%) 99%