Learn More
D-allo-Threonin, TRC
Artikelnummer. 30317560
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30317560 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317560 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA548540500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-allo-Threonine
CAS 24830-94-2
Summenformel C4 H9 N O3
Menge 500 mg
Synonym D-Allothreonine, Allothreonine, D- (8CI), (2R,3R)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid, (2R,3R)-3-Hydroxy-2-aminobutanoic acid, (2R,3R)-Allothreonine, (R)-Allothreonine, (R)-allo-Threonine, D-allo-Threonine, NSC 206267, allo-D-Threonine
InChI-Formel InChI=1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3-/m1/s1
SMILES C[C@@H](O)[C@@H](N)C(=O)O
IUPAC-Name (2R,3R)-2-amino-3-hydroxybutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 119.12
Formelmasse 119.0582