Learn More
D-Allose, TRC
Artikelnummer. 30179556
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179556 1 g 1 Gramm
30179276 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179556 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA5480051G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2595-97-3
Summenformel C6 H12 O6
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Synonym (2R,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanol, D-Allose
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Allose
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5-,6+/m0/s1
Formelmasse 180.0634