Learn More
D(-)-Amygdalin-Monohydrat 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10569440 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10569440 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10569440 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 104730050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(-)-Amygdalin hydrate
Namenshinweis 95%
CAS 29883-15-6
Schmelzpunkt 223.0°C to 226.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C20H27NO11
MDL-Nummer MFCD29049822
Menge 5 g
Beilstein 17, V,8, 118
Merck Index 15, 592
Spezifische Drehung − 38.50
Synonym amygdalin
Löslichkeitsinformationen (4% in water) Clear
InChI-Schlüssel XUCIJNAGGSZNQT-ARGBPYSKNA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC(C#N)C3=CC=CC=C3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-Name (2 R)-2 -Phenyl-2 -[(3 R,4 S,5,6 R)-3,4,5 -trihydroxy-6 -[[(2 R,3,4 S,5 S,6 R)-3,4,5 -trihydroxy-6 - (Hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyacetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 457.43
PubChem CID 66509032
Formelmasse 457.42
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D(-)-Amygdalin hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /