Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(-)-Arabinose, 99 %
Artikelnummer. 11474153
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474153 50 g 50 Gramm
11364529 10 g -
11484153 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474153 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A10357.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.69 €
    82.65 € / 50 Gramm
    Sparen 16.04 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10323-20-3 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
D-(-)-Arabinose is used in culture media for some bacteria. It serves as a component of biopolymers such as hemicellulose and pectin. In the synthetic biology laboratory, it is employed as a reversible switch for protein expression under the Pbad promoter (i.e. part of plasmids) in E. coli. Further, it acts as an inhibitor of the enzyme glucose dehydrogenase. In addition to this, it is used as a pharmaceutical intermediate and food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-(-)-Arabinose wird in Kulturmedien für einige Bakterien verwendet. Es dient als Bestandteil von Biopolymeren wie Hemicellulose und Pektin. Im Labor für synthetische Biologie wird es als reversibler Schalter für die Proteinexpression unter dem Pbad Promotor (d. H. Teil von Plasmiden) in E. coli eingesetzt. Weiterhin wirkt es als Inhibitor des Enzyms Glucose-Dehydrogenase. Darüber hinaus wird es als pharmazeutisches Zwischenprodukt und Lebensmittelzusatzstoff verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10323-20-3
Summenformel C5H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
MDL-Nummer MFCD00135608
InChI-Schlüssel PYMYPHUHKUWMLA-WDCZJNDASA-N
Synonym d---arabinose, d-arabinose, dl-arabinose, arabinose, d, arabinose,d, 2s,3r,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, unii-f0w6etz4e5, --arabinose, aldehydo-d-arabinose, f0w6etz4e5
PubChem CID 66308
ChEBI CHEBI:46983
IUPAC-Name (2S,3R,4R)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal
SMILES C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D- (-)-Arabinose
Schmelzpunkt 154°C to 158°C
Menge 50 g
Beilstein 1723079
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung −104° (c=10 in water, 24h)
Formelmasse 150.13
Reinheit (%) 99%