Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Arabinose, 99+ %
Artikelnummer. p-60798 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10347580
Marke: Thermo Scientific Chemicals 161450250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 28697-53-2 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28697-53-2
Summenformel C5H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
MDL-Nummer MFCD00064361,MFCD20731172,MFCD00006609,MFCD00066648,MFCD09864633
InChI-Schlüssel PYMYPHUHKUWMLA-DEOSMSJNSA-N
Synonym alpha-d-arabinopyranose, 2s,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, d--arabinose, alpha-arabinose, a-d-arabinopyranose, alpha-d-arabinopyranose 9ci, 2s,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol
PubChem CID 71313478
IUPAC-Name (2S,3R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
SMILES OCC(O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(-)-Arabinose
Namenshinweis p.a.
Schmelzpunkt 152.0°C to 160.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 31, 34
Spezifische Drehung − 103.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in glycerol and ether
Formelmasse 150.13
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit