Learn More
D-Arabinose, TRC
Artikelnummer. 30348667
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30348667 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30348667 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA7642032.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(-)-Arabinose
CAS 10323-20-3
Summenformel C5 H10 O5
Menge 2.5 g
Synonym Arabinose, D- (8CI), (-)-Arabinose, Anhydroarabinose, D-(-)-Arabinose
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m1/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
IUPAC-Name (2S,3R,4R)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
Formelmasse 150.0528