Learn More
D-Arabinose, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D-(-)-Arabinose |
| CAS | 10323-20-3 |
| Summenformel | C5 H10 O5 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | Arabinose, D- (8CI), (-)-Arabinose, Anhydroarabinose, D-(-)-Arabinose |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O |
| IUPAC-Name | (2S,3R,4R)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal |
| Molekulargewicht (g/mol) | 150.13 |
| Formelmasse | 150.0528 |