Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Arabitol, 99 %
Artikelnummer. p-3777331 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10702881 5 g Glasflasche 5 Gramm
10147513 25 g Glasflasche 25 Gramm
10167893 100 g Glasflasche 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10702881
Marke: Thermo Scientific Chemicals 302870050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 488-82-4 | C5H12O5 | 152.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 488-82-4
Summenformel C5H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00004709
InChI-Schlüssel HEBKCHPVOIAQTA-QWWZWVQMSA-N
Synonym d-arabinitol, arabitol, dl-arabitol, d-arabitol, d-+-arabitol, d-+-arabinitol, d-lyxitol, lyxitol, dl-arabinitol, d-arabinol
PubChem CID 94154
ChEBI CHEBI:18333
IUPAC-Name (2R,4R)-Pentan-1,2,3,4,5-Pentol
SMILES C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Arabitol
Schmelzpunkt 97°C to 105°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Spezifische Drehung + 12
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver