Learn More
D-Asparaginsäuredimethylesterhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D-Aspartic Acid Dimethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 69630-50-8 |
| Summenformel | C6H12ClNO4 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | D-Aspartic Acid 1,4-Dimethyl Ester Hydrochloride, Dimethyl D-Aspartate Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H11NO4.ClH/c1-10-5(8)3-4(7)6(9)11-2;/h4H,3,7H2,1-2H3;1H/t4-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)C[C@@H](N)C(=O)OC |
| IUPAC-Name | Dimethyl (2R)-2-aminobutandioathydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 197.62 |
| Formelmasse | 197.0455 |