Learn More
d-Atabrine dihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495828
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16495828 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16495828 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13735D
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress d-Atabrine dihydrochloride is an active enantiomer of quinacrine which displays antiprion activity.
d-Atabrine dihydrochloride is an active enantiomer of quinacrine which displays antiprion activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material d-Atabrine dihydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 56100-41-5
Farbe Yellow
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H32Cl3N3O
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 16.67 mg/mL (35.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](NC1=C(C=C(OC)C=C2)C2=NC3=CC(Cl)=CC=C31)CCCN(CC)CC.Cl.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 472.88
Formelmasse 472.88
Reinheit (%) 99.35%
Güte Research