Learn More
D-Campher, LoGiCal
Artikelnummer. 30459411
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30459411 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30459411 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR3327.00
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Camphor
CAS 464-49-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (+)-Camphor
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C10 H16 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym d-Camphor, (1R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
InChI-Formel InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
Lösungstyp Neat
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
IUPAC-Name (1R,4R)-4,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-on
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 152.23
Menge 10 mg
Formelmasse 152.1201 g/mol