Learn More
D(+)-Camphersäure, 99%
Artikelnummer. 10224470 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5g
100g
500g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10224470 5g Glasflasche 5 Gramm
10520001 100g Kunststoffflasche 100 Gramm
10771535 500g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10224470 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 108200050
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 124-83-4 | C₁₀H₁₄O₄₂ | 198,218 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-83-4
Summenformel C10H14O4-2
Molekulargewicht (g/mol) 198.218
MDL-Nummer MFCD00001375
InChI-Schlüssel LSPHULWDVZXLIL-LDWIPMOCSA-L
Synonym d-+-camphoric acid, 1r,3s-1,2,2-trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, d-camphoric acid, 1r,3s-+-camphoric acid, unii-w77rm1csd5, camphoric acid, 1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1,2,2-trimethyl-, 1r,3s, w77rm1csd5, 1,2,2-trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1r-cis, 1r,3s-camphoric acid
PubChem CID 6918944
IUPAC-Name (1R,3S)-1,2,2-Trimethylcyclopentan-1,3-dicarboxylat
SMILES CC1(C(CCC1(C)C(=O)[O-])C(=O)[O-])C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Camphoric acid
Schmelzpunkt 183°bis 187 °C
Farbe Weiß
Menge 5g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 09, 745
Fieser 11,352; 15,67
Merck Index 15, 1735
Formelmasse 200.23
Reinheit (%) ≥98.5%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke