Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Cellobiose, 98 %
Artikelnummer. 10207603 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10207603 100 g Glasflasche 100 Gramm
10346410 5 g Glasflasche 5 Gramm
10162660 25 g Glasflasche 25 Gramm
10297213 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10207603 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 108461000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 528-50-7 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 528-50-7
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
MDL-Nummer MFCD00136034
InChI-Schlüssel GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-cellobiose, 4-o-beta-glucopyranosyl-d-glucose
PubChem CID 57370084
IUPAC-Name 2-(hydroxymethyl)-6-{[4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Cellobiose
Schmelzpunkt 239°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 31, 380
Merck Index 15, 1963
Spezifischer Drehzustand + 34.00 (20.00°C c=1,H2O,15 hrs.)
Spezifische Drehung + 34
Löslichkeitsinformationen (5% in water) Clear colorless
Formelmasse 342.29
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver