Learn More
D-chiro Inositol, TRC
Artikelnummer. 30136717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136717 500 mg 500 Milligramm
30132686 1 g 1 Gramm
30005180 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136717 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI666055500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 643-12-9
Summenformel C6 H12 O6
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Synonym D-chiro-Inositol, Inositol, D-chiro- (8CI), (+)-chiro-Inositol, D-(+)-chiro-Inositol, D-Inositol
IUPAC-Name Cyclohexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-chiro Inositol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m0/s1
Formelmasse 180.0634
Reinheit (%) >95%