Learn More
Melford D-Cycloserin
Artikelnummer. 30018207
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018207 5 g 5 Gramm
30018206 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018207 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. C810005.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
D-Cycloserin ist ein Antibiotikum und ein Strukturanalogon der Aminosäure D-Alanin.
D-Cycloserin ist ein Antibiotikum und ein Strukturanalogon der Aminosäure D-Alanin. Es hemmt die Zellwandsynthese in bestimmten Bakterien, einschließlich Mycobacterium tuberculosis. Obwohl D-Cycloserin ursprünglich als Antibiotikum identifiziert wurde, hat es aufgrund seiner Aktivität als partieller Agonist am N-Methyl-D-Aspartat (NMDA)-Rezeptor, einem Typ von Glutamatrezeptor im Gehirn, Aufmerksamkeit erlangt. Forscher untersuchen die Mechanismen der Neurotransmission und synaptischen Plastizität aufgrund ihrer Wechselwirkungen mit NMDA-Rezeptoren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Cycloserine
CAS 68-41-7
Menge 5 g
Summenformel C3H6N2O2