Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Cystein-Hydrochlorid-Monohydrat, 99 %
Artikelnummer. 11406200
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11406200 1 g 1 Gramm
11416200 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406200 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. H27107.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 207121-46-8 | C3H10ClNO3S | 175.627 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207121-46-8
Summenformel C3H10ClNO3S
Molekulargewicht (g/mol) 175.627
MDL-Nummer MFCD00150051
InChI-Schlüssel QIJRTFXNRTXDIP-YBBRRFGFSA-N
Synonym d-cysteine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, d-cysteine*hcl*h2o, d-cysteine hydrochloride hydrate, h-d-cys-oh.hcl.h2o, d-cysteine hydrate hydrochloride, c3h7no2s.hcl.h2o, d-cysteine hcl monohydrate, pubchem12314, h-d-cys-oh??hcl??h2o
PubChem CID 10176341
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-sulfanylpropansäurehydrat-Hydrochlorid
SMILES C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Cysteine hydrochloride monohydrate
Schmelzpunkt 184°C to 186°C
Menge 1 g
Formelmasse 175.64 (157.62 Anhydrous)
Optische Drehung −5.5° (c=5 in 5N HCl)
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D-Cysteine hydrochloride monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: D-Cysteine, hydrochloride, monohydrate